Läs mer
Syngene™ AirClean™ Mikroskophölje med UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
Produktkod. 17735904 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17735904 32 tum
17705914 48 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17735904 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC632TLFUVCMIC220E
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Nedflödet AirClean™ Mikroskophölje ger en ren arbetsmiljö och ett UV-ljus för bestrålning mellan processer. UVTect™ mikroprocessorstyrenhet ger en knapptryckning av alla kapslingsfunktioner. Denna konfiguration ger inte operatörsskydd.
Standardfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • Omsluter utrustningen samtidigt som operatören har full åtkomst
  • UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
  • ISO 5 vertikalt laminärt luftflöde
  • UV och lysrör
  • Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
  • Labhändelsetimer
  • HEPA-filtrering för infångning av partiklar till 0,3 mikron i storlek
Unika säkerhetsfunktioner
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
  • Testad enligt UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 och EN 61326-1
  • Borstlös, gnistfri fläkt är efterfilter
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för kemikaliespill
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Specifikationer
Produkttyp Mikroskophölje
Inkluderar UVTect™-mikroprocessorkontroller
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 813 mm