Beskrivning
Standardfunktioner
- Inget kanalsystem krävs
- Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
- Omsluter utrustningen samtidigt som operatören har full åtkomst
- UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
- ISO 5 vertikalt laminärt luftflöde
- UV och lysrör
- Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
- Labhändelsetimer
- HEPA-filtrering för infångning av partiklar till 0,3 mikron i storlek
- Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
- Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
- Testad enligt UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 och EN 61326-1
- Borstlös, gnistfri fläkt är efterfilter
- Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för kemikaliespill
- Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mikroskophölje |
| Inkluderar | UVTect™-mikroprocessorkontroller |
| Bredd (engelska) | 32 tum |
| Bredd (metrisk) | 813 mm |