Läs mer
Syngene™ Airclean™ Operatörsskydd Mikroskopbåge
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16522972 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) unitSize
16522972 32 tum -
16542972 48 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16522972 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYN32OPASE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Operatörsskyddskåpa försedd med AirSafe™ Automatisk säkerhetskontroll
  • Kanalfria mikroskophöljen ger en ISO 5 arbetsmiljö för provberedning
  • Nedflödesmikroskophölje ger en ren miljö med UV-ljus för bestrålning mellan processer
  • UVTect™ mikroprocessorstyrenhet ger en knapptryckning av alla kapslingsfunktioner
  • Varje kapsling är designad för att fungera med ett brett utbud av mikroskop
  • Åtkomstport ger enkel åtkomst till okularet och utsiktsplattformen
  • Konfigurationen ger inte operatörsskydd
Specifikationer
Produkttyp Laminärt flöde
Djup (metrisk) interiör 61 cm
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm