Läs mer
Syngene™ Airclean™ Processskyddsmikroskophuva
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16532972 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) unitSize
16532972 32 tum Varje
16552972 48 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16532972 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYN32PPUVCE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Processskydd med UVTect™ Mikroprocessor och mikroskopbåge
  • AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Laminar Flow Workstation
  • Laminärt luftflöde beskrivs som det jämna, flytande, parallella luftflödet i en konsekvent riktning
  • Idealisk för applikationer som inte är farliga för operatören men som kräver en ren arbetsyta
  • En kompakt, lätt design möjliggör flera rena zoner inom ett laboratorium
  • Tvåstegsfiltrering ger ren, klass 100 laminärt flödesluft för processskydd
  • Rumsluften passerar först genom ett elektrostatiskt laddat förfilter följt av ett HEPA-filter vilket resulterar i ISO 5 ren luft
  • Oberoende certifierad för att uppfylla eller överträffa tillämpliga standarder för rena bänkar
Specifikationer
Produkttyp Laminärt flöde
Djup (metriskt) 61 cm
Höjd (metrisk) 76.2 cm
Bredd (engelska) 32 tum
Bredd (metrisk) 81.28 cm