Läs mer
Syngene™ Airclean™ Processskyddsmikroskophuva
Handla allt Syngene Produkter
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- AirClean™ Systems AC600 Series Vertical Laminar Flow Workstation
- Laminärt luftflöde beskrivs som det jämna, flytande, parallella luftflödet i en konsekvent riktning
- Idealisk för applikationer som inte är farliga för operatören men som kräver en ren arbetsyta
- En kompakt, lätt design möjliggör flera rena zoner inom ett laboratorium
- Tvåstegsfiltrering ger ren, klass 100 laminärt flödesluft för processskydd
- Rumsluften passerar först genom ett elektrostatiskt laddat förfilter följt av ett HEPA-filter vilket resulterar i ISO 5 ren luft
- Oberoende certifierad för att uppfylla eller överträffa tillämpliga standarder för rena bänkar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laminärt flöde |
| Djup (metriskt) | 61 cm |
| Höjd (metrisk) | 76.2 cm |
| Bredd (engelska) | 32 tum |
| Bredd (metrisk) | 81.28 cm |