Läs mer
Syngene™ AirClean™ Roterande förångare Ductless Chemical Workstation med AirSafe™ Kontroller
Produktkod. 17785894 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
38 tum.
Produktkod. Bredd (engelska)
17785894 38 tum.
1 options
Produktkod. 17785894 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC23824A220E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
De AirClean™ Roterande förångare Ductless Chemical Workstation med AirSafe™ Styrenheten är speciellt konstruerad för att innesluta roterande förångare, kromatografiutrustning och robotutrustning samtidigt som den tillåter obegränsad åtkomst för operatörens interaktion.
AirClean™ Systems roterande förångare är konstruerade speciellt för att innesluta roterande förångare, kromatografiutrustning och robotutrustning samtidigt som de tillåter obegränsad åtkomst för operatörens interaktion. Det genomskinliga skalet av polykarbonat och de horisontella skjutdörrarna ger insyn och ergonomisk åtkomst för övervakning av den slutna utrustningen. De AirSafe ™ Automatisk säkerhetskontroll upprätthåller luftflödet och övervakar ständigt filtrets tillstånd. På bara 24 tum djup och 38 tum bred tar detta hölje väldigt lite bänkutrymme.
Standardfunktioner
  • AirSafe™ automatisk säkerhetskontroll
  • Integrerad bas med djup spillläpp
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • Extremt tyst drift< 49 dB(A)
  • Omsluter utrustningen samtidigt som operatören har full åtkomst
  • Labhändelsetimer
  • Horisontella skjutdörrar för hantering av utrustning
  • Gasfasbunden kolfiltrering
Unika säkerhetsfunktioner
  • Filtersäkerhetslåsning för att säkerställa korrekt filterbyte
  • Testad enligt UL 61010-1, CSA C22.2 nr. 61010-1 och EN 61326-1
  • Borstlös, gnistfri fläkt är efterfilter
  • Djup bas innehåller effektivt oavsiktligt spill
  • Filter och elektronik är placerade ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikaliespill kommer in i dessa känsliga områden
  • Realtidsövervakning av installerad filtreringsbädd
Specifikationer
Produkttyp Inkapsling för utrustning
Djup (engelska) 24 tum
Djup (metriskt) 610 mm
Inkluderar AirSafe™ Kontroller
Bredd (engelska) 38 tum.
Bredd (metrisk) 97 cm