Läs mer
Syngene™ AirClean™ System Dead Air Box med UVTect™ Kontroller
Produktkod. 17795904 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (engelska):
32 tum
48 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
17795904 48 tum
17725904 32 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17795904 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer SYNAC648TDBC220E
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
De AirClean™ Systems Dead Air Box ger en cirkulationsfri miljö för amplifiering och manipulation av DNA/RNA. Varje död luftbox är standard med UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet och en 254 nm ultraviolett ljuskälla för bestrålning mellan förstärkningar.
AirClean™ Systems Dead Air Boxes ger en cirkulationsfri miljö för amplifiering och manipulation av DNA/RNA. Varje död luftbox är standard med UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet och en 254 nm ultraviolett ljuskälla för bestrålning mellan förstärkningar. En säkerhetsspärrkopplare inaktiverar UV-ljuset när fönsterbågen höjs, vilket förhindrar operatörens exponering. Sömlös design och UV-reflekterande konstruktionsmaterial säkerställer vidare att ingen skadlig UV-energi kommer ut från höljet.
Standardfunktioner
  • Polykarbonat- och polypropendesign reflekterar UV-energi
  • Skickas färdigmonterad
  • Överlappande polykarbonatbåge för att förhindra exponering för UV-ljus
  • Säkerhetsbrytare för fönsterbåge stänger automatiskt av UV-ljus när fönsterbågen höjs
  • Elektronik är placerad ovanför arbetsytan, vilket eliminerar risken för att ett kemikalieutsläpp kommer in i dessa känsliga områden
  • Unika säkerhetsfunktioner
  • Inget kanalsystem krävs
  • Ingen installation krävs - ansluts direkt till ett vanligt 110 V eller 220 V eluttag
  • UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet
  • UV och lysrör
  • Sömlös plastdesign - inga fogar eller luckor i konstruktionen
  • UV-hylla med inbyggd pipetthållare
  • Labhändelsetimer
  • Digital UV-ljustimer 0,01 sekunder till 59 minuter
  • Åtkomstport för elkablar
Specifikationer
Produkttyp Död luftlåda
För användning med (utrustning) Standard/hög polykarbonat UV-enheter
Inkluderar UVTect™ Mikroprocessorstyrenhet, 254 nm ultraviolett ljuskälla
Modell Hög version
Bredd (engelska) 48 tum
Bredd (metrisk) 122 cm