Läs mer
Dostmann Electronic™ AirControl Observer CO 2 Display
Produktkod. 13536600
Change view
Mätområde:
0 till 3000 ppm
Produktkod. Mätområde
13536600 0 till 3000 ppm
1 options
Produktkod. 13536600 Leverantör Dostmann Electronic™ Leverantörsnummer 50200110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00 SEK
    3847.16 SEK / Paket med 1
    Save 1612.84 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Idealisk för att övervaka CO2-nivåer och temperaturomgivningar i pubisområden
Posterboard CO2-kontroller, idealisk för att övervaka CO2-nivåer och temperaturomgivningar i offentliga utrymmen som laboratorier, skolor, universitet, kontor, fabriker och offentliga utrymmen. För väggmontage.
  • Temperaturområde 0 °C/+ 40 °C,± 1 °C
  • Relativ luftfuktighet 20 till 90 %,± 5 %
  • CO2-intervall 0 till 3000 ppm
  • CO2-noggrannhet± 75 ppm eller 5 %± 7%>2000 ppm
  • Mått 297mm x 50mm x 210mm
  • Vikt 2, 4 kg
Specifikationer
Noggrannhet ±50 ppm
Höjd (metrisk) 50 mm
Mätområde 0 till 3000 ppm
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Bredd (metrisk) 210 mm