Läs mer
Buerkle™ AirJet™ Mini membranvakuumpump
Produktkod. 15134816 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Max. Vakuum:
100 Mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Vakuum Förpackningsstorlek
15134816 100 Mbar Varje
1 options
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 15134816 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56252000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11076.21 SEK
    7947.83 SEK / Paket med 1
    Save 3128.38 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Kan pumpa, komprimera och evakuera 100 % oljefritt, vilket innebär att det inte förvränger resultaten eller tillför föroreningar.
  • Lämplig för en mängd olika applikationer i laboratoriet
  • Kan även användas som kompressor
  • Används för att pumpa och evakuera luft och neutrala eller lätt aggressiva eller frätande gaser och ångor
  • Slanganslutning innerdiameter 4 mm
  • Underhållsfri, miljövänlig
  • Hög gastäthet
  • Mycket tyst med låga vibrationer
  • Membran av EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 100 Mbar
Mått (L x B x H) 164 x 90 x 141 mm
Material EPDM (membran)
Modell EPDM-membran
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Flödeshastighet 6 l/min
Total höjd (metrisk) 141 mm
Total längd (metrisk) 164 mm
Total bredd (metrisk) 90 mm
Pumptyp Air Jet Mini membran vakuumpump
Antal pumphuvuden 1
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Användningsområden Industriell
Oljetyp Oljefri
Maximalt tryck 2,4 bar