Läs mer
Christeyns™ Airless Push Dispenser
Produktkod. 17819864
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17819864 1000 ml
1 options
Produktkod. 17819864 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 460310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00 SEK
    227.61 SEK / Paket med 1
    Save 16.39 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
För användning med Airless Bottle.
  • Dispensera bekvämt från din Airless-flaska med denna push-dispenser
Specifikationer
Produkttyp Handspritfördelare
Färg Krom
Håller Flaskor upp till 6,25 tum dia.
Material Rostfritt stål
Montering Fristående eller väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Frontmatad med öppning
Kapacitet (metrisk) 1000 ml