Läs mer
Christeyns™ Airless väggmonterad dispenser med armbåge
Produktkod. 17849864
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17849864 1000 ml
1 options
Produktkod. 17849864 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 SEK
    182.65 SEK / Paket med 1
    Save 13.35 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
För användning med Airless Bottle, utan handkontakt.
  • Förvara din Airless-flaska bekvämt med detta väggfäste
Specifikationer
Produkttyp Handspritfördelare
Färg Krom
Håller Flaskor upp till 6,25 tum dia.
Material Rostfritt stål
Montering Fristående eller väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med främre åtkomstbricka
Kapacitet (metrisk) 1000 ml