Läs mer
Hamilton AirShield
Produktkod. 31257782
Change view
För användning med (utrustning):
Microlab 600-instrumentet
Produktkod. För användning med (utrustning)
31257782 Microlab 600-instrumentet
1 options
Produktkod. 31257782 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 6856201
Beräknad leverans: 12-11-2026
AirShield Tillbehör utformat för integration med kompatibla laboratoriesystem. Stöder kontrollerad drift och skydd under användning.
  • Luftskydd är ett tillval för Microlab 600 instrument
  • Skapar ett positivt tryckluftflöde inuti pumpen
  • Leder luft över kritiska komponenter och ut ur systemet
  • Hjälper till att skydda interna komponenter från miljöföroreningar
Specifikationer
Produkttyp AirShield
För användning med (utrustning) Microlab 600-instrumentet