Läs mer
Hamilton AirShield Slangar
Produktkod. 31257789
Change view
Längd (engelska):
9.8 ft.
Produktkod. Längd (engelska)
31257789 9.8 ft.
1 options
Produktkod. 31257789 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 9493901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
AirShield Rör designade för användning med kompatibla system. Stöder effektiv luftflöde och pålitlig drift i laboratorieanläggningar.
  • Designad för krävande laboratoriemiljöer som kräver förbättrat skydd
  • Snorkeln kopplas direkt till för AirShield att tillföra ren utomhusluft
  • Levererar ren luft utanför den omedelbara arbetsplatsen
  • Skapar ett skyddande luftflöde runt kritiska instrumentkomponenter
  • Hjälper till att minska exponeringen för föroreningar och förbättra systemets tillförlitlighet
Specifikationer
Produkttyp AirShield Slangsats
Längd (engelska) 9.8 ft.