Läs mer
Azlon™ Lufttät låda
Produktkod. 12035572
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12035572 500 ml Varje
12084578 3500 ml Varje
12045572 1000 ml Varje
12059632 1500 ml Varje
12069632 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12035572 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BWY030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 SEK
    93.46 SEK / Paket med 1
    Save 29.54 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-01-2027
Förvara ett brett utbud av ämnen i denna mångsidiga plastlåda. Azlon™ Lufttät låda är lätt och oförstörbar vid normal användning.
  • Tillverkad av tålig HDPE
  • Tätt sittande snap-on-lock skapar en lufttät tätning
  • Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer i enlighet med EU-förordningar
  • Lämplig för allmän och kyld förvaring ner till -50 °C
Specifikationer
Produkttyp Lufttät box
Material HDPE
Inkluderar Snap-on-lock
För användning med (utrustning) För allmän och kyld förvaring ner till –50 °C
Mått (L x B x H) 100 x 100 x 65 mm
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Bredd (metrisk) 100 mm