Läs mer
Azlon™ Airtight Box
Produktkod. 12059632
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12059632 1500 ml Varje
12035572 500 ml Varje
12084578 3500 ml Varje
12045572 1000 ml Varje
12069632 2000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12059632 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BWY036
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Store a wide variety of substances in this versatile plastic box. Azlon™ Airtight Box is lightweight and unbreakable in normal use.
  • Made from tough HDPE
  • Tight fitting snap on lids create an airtight seal
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
  • Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifikationer
Produkttyp Lufttät box
Material HDPE
Inkluderar Snap-on lid
För användning med (utrustning) For general and refrigerated storage down to –50°C
Mått (L x B x H) 210 x 100 x 90 mm
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Höjd (metrisk) 90 mm
Längd (metrisk) 210 mm
Bredd (metrisk) 100 mm