Läs mer
Notrax Airug™ Konstruktion av mikrocellulär vinyl med ribbade mönster, svart
Produktkod. 17722068
Längd (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
Produktkod. 17722068
Brand: Notrax 410S0323BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Airug™ Grundläggande arbetskomfort härledd från 9,4 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor.
  • Ribbstickat mönster förbättrar greppet
  • Grundläggande arbetskomfort härledd från 94 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar
  • Alla fyra sidor är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm