Läs mer
Notrax Airug™ Konstruktion av mikrocellulär vinyl med ribbade mönster, svart
Produktkod. 17752068
Change view
Längd (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17752068 150 cm 91 cm
17722068 91 cm 60 cm
17732058 1830 cm 60 cm
17762058 1830 cm 91 cm
17792058 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17752068 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 410S0335BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    818.56 SEK
    665.96 SEK / Paket med 1
    Save 152.60 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Notrax Airug™ Grundläggande arbetskomfort härledd från 9,4 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor.
  • Ribbstickat mönster förbättrar greppet
  • Grundläggande arbetskomfort härledd från 94 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar
  • Alla fyra sidor är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm