Läs mer
Notrax Airug™ Konstruktion av mikrocellulär vinyl med ribbade mönster, svart
Längd (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
Beskrivning
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 1830 cm |
| Material | Microcellular Vinyl |
| Typ | Industrial and Commercial Matting |
| Bredd (metrisk) | 122 cm |