Läs mer
Notrax Airug™ Konstruktion av mikrocellulär vinyl med ribbade mönster, svart/gul
Description
- Ribbstickat mönster förbättrar greppet
- Grundläggande arbetskomfort härledd från 94 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar
- Alla fyra sidor är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Spécification
Spécification
| Mått (L x B) | 150 x 91 cm |
| Färg | Svart/Gul |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | Mikrocellulär vinyl |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 91 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?