Läs mer
Notrax Airug™ Konstruktion av mikrocellulär vinyl med ribbad mönster, grå
Beskrivning
- Ribbstickat mönster förbättrar greppet
- Grundläggande arbetskomfort härledd från 94 mm tjock arbetsplattform bestående av en konstruktion av mikrocellulär vinyl bestående av miljontals luftbubblor som ger grundläggande ergonomiska fördelar
- Alla fyra sidor är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 59 tum. |
| Längd (metrisk) | 150 cm |
| Material | Mikrocellulär vinyl |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 91 cm |