Läs mer
Honeywell™ Airvisor Kolpatron
Produktkod. 12662663
Change view
Användningsområden:
Ta bort lukt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Användningsområden Förpackningsstorlek
12662663 Ta bort lukt Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12662663 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1386.00 SEK
    957.38 SEK / Paket med 1
    Save 428.62 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kolfilter som passar alla Airvisor andningsskydd.
  • Lämplig för alla Airvisor modeller
  • Tar bort obehaglig lukt
  • Bör ersättas med 1000 timmar eller när obehaglig lukt upplevs
  • Levereras med två ersättnings-O-ringar
  • Del av ett andningsskydd certifierat enligt EN14594
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Ta bort lukt
För användning med (utrustning) Airvisor Luftrespiratorer