missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18100572 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18100572 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18100572 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP220668

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D Polyclonal specifically detects Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Airway Trypsin-like Protease/HAT/TMPRSS11D
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.62mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulering 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genaccessionsnr. O60235
Gene Alias airway trypsin like protease, Airway trypsin-like protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, HAT, MGC150587, MGC150588, transmembrane protease serine 11D, transmembrane protease, serine 11D
Gensymboler TMPRSS11D
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TMPRSS11D. The exact sequence is proprietary.
Molekylvikt av antigen 46 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9407
Målarter Human
Innehåll och lagring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.