Läs mer
Ajmaline, MedChemExpress
Beskrivning
Ajmaline (Cardiorythmine) is a sodium channel blocking, class 1A anti-arrhythmic agent. Ajmaline blocks HERG currents with an IC50 of 1 μM in HEK cells and 42.3 μM in Xenopus oocytes. Ajmaline can be used for the research of the ventricular tachyarrhythmia.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Ajmaline |
| CAS | 12-7-4360 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H26N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cardiorythmine (+)-Ajmaline |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.34 mM) |
| LEDER | CN1C2=CC=CC=C2[C@@]34[C@]1([H])[C@@](C[C@H]5[C@H](CC)[C@H]6O)([H])[N@]6[C@]([H])([C@H]5[C@H]4O)C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?