missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ajmaline, Mikromol™

Produktkod. 17993286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993286 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3436.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ajmaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ajmaline
CAS 12-7-4360
Analyt- eller komponentnamn Ajmaline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H26 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ajmalan-17,21-diol, (17R,21α)-, Ajmaline (6CI,7CI,8CI), 5H-6,10:11,12a-Dimethanoindolo[3,2-b]quinolizine, ajmalan-17,21-diol deriv., (+)-Ajmaline, Ajmalin, Cardiorythmine, Gilurytmal, Ignazin, Merabitol, NSC 15627, Raugalline, Rauwolfin, Rauwolfine, Rhytmaton, Ritmos, Rytmalin, Siddiqui, Tachmalin, Takycor
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-10-11-8-14-17-20(12-6-4-5-7-13(12)21(17)2)9-15(16(11)18(20)23)22(14)19(10)24/h4-7,10-11,14-19,23-24H,3,8-9H2,1-2H3/t10-,11-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+/m0/s1
LEDER CC[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4N(C)c5ccccc5[C@]46C[C@@H]([C@H]2[C@H]6O)N3[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 326.1994 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.