Läs mer
Novus Biologicals™ Ajuba Overexpression Lysate
Produktkod. 18291512 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18291512 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18291512 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL112114
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
The Ajuba Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215384 and based on accession number NM_19886. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens jub, ajuba homolog (Xenopus laevis) (JUB), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only