missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ajugol, MedChemExpress

Produktkod. 16489188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489188 10 mg
16481598 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16489188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0914

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ajugol is an iridoid glycoside that can be isolated from Sideritis germanicopolitana. Ajugol has anti-protozoal activity againt Trypanosoma b. rhodesiense with an IC50 of 31.8 μg/mL.

Ajugol is an iridoid glycoside that can be isolated from Sideritis germanicopolitana. Ajugol has anti-protozoal activity againt Trypanosoma b. rhodesiense with an IC50 of 31.8 μg/mL.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ajugol
CAS 52949-83-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H24O9
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 3.7 mg/mL (10.62 mM)
LEDER O[C@H]1[C@](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)([H])O[C@H](OC=C2)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]3(O)C
Molekylvikt (g/mol) 348.35
Formel vikt 348.35
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.