Läs mer
AK-1, MedChemExpress
Produktkod. 16483378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483378 10 mg -
16469906 50 mg 50mg
16446107 5 mg -
16432746 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101465
MedChemExpress AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AK-1
CAS 330461-64-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21N3O5S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.93 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCCCCC3)=O)=C2
Molekylvikt (g/mol) 403.45
Formel vikt 403.45
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration