Läs mer
AK-7, MedChemExpress
Produktkod. 16427146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16427146 100 mg 100mg
16413167 50 mg 50mg
16407138 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16427146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16691
MedChemExpress AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AK-7
CAS 420831-40-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21BrN2O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=O)=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 437.35
Formel vikt 437.35
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration