Läs mer
AK5 Monoclonal Antibody (OTI1D6), TrueMAB™, OriGene
Produktkod. 17514801
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17514801 30 μL -
17594791 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17514801 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA501642S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
AK5 Monoclonal antibody specifically detects AK5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Specifikationer
Antigen AK5
Användningsområden Immunocytochemistry, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1D6
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen AK5
Genaccessionsnr. Q9Y6K8
Gene Alias adenylate kinase 5; adenylate kinase 6; adenylate kinase isoenzyme 5; AK 5; AK5; AK6; ATP-AMP transphosphorylase 5; MGC33326; wu:fj63a06
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human AK5 produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26289
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1