Läs mer
MedChemExpress AkaLumine hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (147.56 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 26.67 mg/mL (78.71 mM; Need ultrasonic) |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.85 g/mol |
| CAS | 2558205-28-8 |