Läs mer
AKBA, MedChemExpress
Produktkod. 16469168
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469168 10 mg
16461578 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16469168 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0892
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
AKBA (Acetyl-11-keto-β-boswellic acid) is an active triterpenoid compound from the extract of Boswellia serrate and a novel Nrf2 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AKBA
CAS 67416-61-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H48O5
Kvantitet 10 mg
Synonym Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 5.2 mg/mL (10.14 mM)
LEDER C[C@@]([C@@](C1=C2)(CC[C@@](C)(CC[C@H]3C)[C@@]1([H])[C@H]3C)C)(CC[C@@]4([H])[C@@]5(C)C(O)=O)[C@@](C2=O)([H])[C@]4(CC[C@H]5OC(C)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 512.72
Formel vikt 512.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death