Läs mer
Aklomide, MedChemExpress
Produktkod. 16458606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16458606 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16458606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1094
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aklomide
Fysisk form Solid
CAS 3011-89-0
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5ClN2O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1246.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 200.58
Formel vikt 200.58
Procent renhet 98.0%