Läs mer
AKR1C3-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
AKR1C3-IN-1 is a potent, highly selective inhibitor of AKR1C3, with an IC50 of 13 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AKR1C3-IN-1 |
| CAS | 327092-81-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15NO4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.10 mM) |
| LEDER | O=S(N1CC2=CC=CC=C2CC1)(C3=CC(C(O)=O)=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.36 |
| Formel vikt | 317.36 |
| Visa mer |