Läs mer
Invitrogen™ Multispecies AKT/ERK Aktivering InstantOne™ ELISA Utrustning
Produktkod. 15580767
Change view
Kvantitet:
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
15580767 96 tester 96 tester
1 options
Produktkod. 15580767 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 858601411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
De InstantOne™ ELISA är speciellt framtagen för noggrann mätning av fosforylerade ERK 1/2 och AKT 1/2/3 av människor, mus och hamster i cellysat. Detektion av råtta ERK 1/2 och AKT 1/2/3 förväntas också. De InstantOne™ ELISA kit möjliggör snabb analys av prover på cirka en timme. Alla reagenser som används i en traditionell smörgås ELISA tillsätts i lösning till en platta följt av ett tvättsteg och detektering med det kolorimetriska TMB-substratet.
Extracellulärt signalreglerat kinas (ERK) är grundmedlemmen och en nyckelkomponent i den klassiska mitogenaktiverade proteinkinasvägen (MAPK). ERK1 (p44, MAPK3) och ERK2 (p42, MAPK2) aktiveras båda via MAPK/ERK-vägen, som är nedströms om olika receptortyrosinkinaser (RTK) eller GPCR. MEK, ett Ser/Thr- och Tyr-kinas, aktiverar ERK genom fosforylering av dess TxY-motiv, nämligen Thr202/Tyr204 och Thr185/Tyr187 av ERK1 respektive ERK2. När ERK väl har aktiverats, fosforylerar de en mängd olika proteiner som reglerar cellulära processer såsom celldelning, proliferation, överlevnad, differentiering, apoptos, motilitet och metabolism. AKT, som existerar som multipla isoformer, är en av de huvudsakliga kinaserna som aktiveras av fosfoinositid 3-kinas (PI3K). Aktivering av PI3K resulterar i generering av fosfatidylinositol (3,4,5)-trifosfat (PIP3). Dessa andra lipidbudbärare binder till pleckstrinhomologidomänen av AKT för att främja dess translokation till plasmamembranet för aktivering via fosforylering vid Thr308 och Ser473 av PDK1 respektive mTOR TORC2-komplexet. Fosforylering på båda dessa platser krävs för full aktivering av AKT Ser/Thr-kinasaktivitet. AKT fosforylerar över 50 kända substrat, inklusive GSK3, AS160, PRAS40, TSC 1, TCS 2, Raf-1, Bad, FOXO-familjen av transkriptionsfaktorer och PFK2. På grund av sin etablerade kritiska roll i många biologiska processer är AKT ett vanligt mål för onkologirelaterad läkemedelsutveckling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P27361,P28482,P31749,P31751,Q9Y243
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Celllysater
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 10000, 207, 208, 5594, 5595
Gensymbol AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p4 0,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44MAPK,PRKM3,p44-ERK1,p44-MAPK
Kit Innehåll Fånga antikropp, Detektionsantikroppsreagens, InstantOne™ Analysplatta, Celllysbuffert, Enhancer lösning, Tvättbuffert (10X), Substratreagens (TMB), Stoppa lösning, Positiv kontrollcelllysat (lyofiliserat), Plåttätning
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym PKB, RAC-Pk.-alpha / p44/p42, MAPK3/MAPK2
Mål AKT Pan/Erk1/2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 1 tim 10 min