Läs mer
AKT-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16449977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449977 5 mg
16427498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16449977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18296
MedChemExpress AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
AKT-IN-1 is an allosteric AKT inhibitor with an IC50 of 1.042 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AKT-IN-1
CAS 1357158-81-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H21N3O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (218.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(C1=CN=C(C2=CC=C(C3(N)CCC3)C=C2)C(C4=CC=CC=C4)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 343.42
Formel vikt 343.42
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease