Läs mer
AKT Kinase Inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
AKT Kinase Inhibitor is an Akt kinase inhibitor with anti-tumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AKT Kinase Inhibitor |
| CAS | 842148-40-7 |
| Färg | Light Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19N7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (46.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC#CC1=NC=C(C2=C1N=C(N2CC)C3=NON=C3N)OCCCN |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.37 |
| Formel vikt | 357.37 |
| Visa mer |