Läs mer
AKT [p Ser473] Antibody (545007) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Produktkod. 18527697 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18527697 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18527697 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB887N
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen AKT
Användningsområden Western Blot, Simple Western
Klassificering Monoclonal
Klona 545007
Konjugera Alexa Fluor 700
Utspädning Western Blot, Simple Western
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
Värd art Mouse
Immunogen Phosphopeptide containing the human Akt (S473) site
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Signaling, Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1