Läs mer
Akt1 and Akt2-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16487876
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487876 100 mg
16450578 5 mg
16448118 10 mg
16424037 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50862
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50=3.5 nM) and Akt2 (IC50=42 nM), with potent and balanced activity.
Akt1 and Akt2-IN-1 is an allosteric inhibitor of Akt1 (IC50=3.5 nM) and Akt2 (IC50=42 nM), with potent and balanced activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Akt1 and Akt2-IN-1
CAS 893422-47-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H29N7O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (64.86 mM)
LEDER O=C(NC=C1)C2=C1N=C(C(C3=CC=CC=C3)=C2)C(C=C4)=CC=C4CN5CCC(CC5)C6=NNC(C7=NC=CC=C7)=N6
Molekylvikt (g/mol) 539.63
Formel vikt 539.63
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease