Learn More
AKT1, p Thr308 Antibody (18F3.H11), Biotin, Novus Biologicals™
Code produit 18188381 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.05 mg
Code produit Kvantitet
18188381 0.05 mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18188381 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP221679
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
AKT1 (p Thr308) Monoclonal antibody specifically detects AKT1 (p Thr308) in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen AKT1 (p Thr308)
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona 18F3.H11
Koncentration LYOPH
Konjugera Biotin
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:3000, ELISA 1:20000, Immunohistochemistry 20 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 20 ug/mL
Genaccessionsnr. P31749
Gene Alias AKT, AKT serine/threonine kinase 1, AKT1m, CWS6, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PKB, PKB alpha, PKBMGC99656, PRKBA, Protein kinase B, Protein Kinase B Alpha, Proto-oncogene c-Akt, RAC, rac protein kinase alpha, RAC-ALPHA, RAC-alpha serine/threonine-protein kinas
Gensymboler AKT1
Värd art Mouse
Immunogen AKT1 [p Thr308] Antibody (18F3.H11) was produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to residues surrounding T308 of human AKT11 protein. (Uniprot: P31749)
Molekylvikt av antigen 55.7 kDa
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.05 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Autophagy, Cancer, Growth and Development, Hypoxia, mTOR Pathway, Neuronal Cell Markers, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207
Testspecificitet This antibody is specific for human and mouse AKT protein phosphorylated at T308. A BLAST analysis was used to suggest cross-reactivity with AKT pT308 from most vertebrate species sources based on 100% homology with the immunizing sequence. Cross-reactivity with AKT from other sources has not been determined. Cross-reactivity with AKT2 and AKT3 will likely occur.
Rekonstitution Reconstitute with 50 ul deionized water (or equivalent)
Målarter Human, Mouse, Rat, Monkey, Vertebrates
Innehåll och lagring Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.