Läs mer
Cytiva Akta Kort kolumnhållare
Produktkod. 11300242 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11300242 26 mm Varje
1 options
Produktkod. 11300242 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111317
I lager
Specifikationer
Typ Kort kolumnhållare
Vikt (metrisk) 0.06 kg
Beskrivning Kort pelarhållare, för pelare 26 mm i.d.
Diameter (metrisk) Inre 26 mm
Kvantitet Komplett förpackningsstorlek
För användning med (utrustning) Klassisk ÄKTA