Läs mer
Cytiva ÄKTA™ Högflödessats
Produktkod. 11380262 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ÄKTAexplorer 100 System, Esp. med större kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11380262 ÄKTAexplorer 100 System, Esp. med större kolumner Varje
1 options
Produktkod. 11380262 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18115424
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högre flödeshastigheter vid lägre mottryck. Cytiva ÄKTA™ High Flow Kit innehåller de nödvändiga komponenterna och mjukvaran för att minska mottrycket i systemet och därigenom möjliggöra högre flödeshastigheter.
Satsen innehåller nödvändiga komponenter och mjukvara för att minska mottrycket i systemet och därigenom möjliggöra högre flödeshastigheter. Detta gör den till en lämplig installation för att köra större kolonner och för att öka produktionskapaciteten.
  • Högre flödeshastighet: 200 ml/min
  • Lägre mottryck:< 0,6 MPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Ökar flödeshastigheten samtidigt som mottrycket sänks
För användning med (utrustning) ÄKTAexplorer 100 System, Esp. med större kolumner
Max. Tryck <0,6 MPa
Volym (metrisk) Max. flödeshastighet: 200 ml/min.
Inkluderar Inkluderar kopplingar, slangar, hylsor och grundläggande verktyg
Kvantitet 1 Kit