Läs mer
InSphero Akura™ 96 sfäroida mikroplattor
Produktkod. 17911002
Kvantitet:
20-pack
5-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 17911002
Brand: InSphero CSPB15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Automationskompatibel, säker hantering och enkel observation. De Akura™ 96 Spheroid Microplate är designad för förlustfri sfäroid/organoid bildning och hantering samt tillförlitlig odling och analys.
Den en-och-bara sfäroidplattan med 96 brunnar med InSpheros unika egenskaper speciellt designad för förlustfri sfäroid/organoid bildning och hantering samt tillförlitlig odling och analys.
  • Unik SureXchange™ avsats konstruerad för att förhindra oavsiktlig sfäroid/organoid aspiration.
  • Sfäroid/organoid morfologi och funktionalitet bevaras i långtidsodling genom unik ULA-beläggning.
  • Förbättrad bildhastighet och upplösning genom platt bottenbrunn.
  • Förbättrad sfäroid/organoid bildning med Akura™ Lutning Stå genom att hålla plattan i 30 grader under cellaggregation.
  • Individuellt inslagna Akura™ 96 Spheroid mikroplattor med lock, gjorda av cykloolefinpolymer, högeffektiv ULA-beläggning.
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera SBS Standard
Array 12 x 8
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp ULA mikroplatta
Material Cyklisk olefinsampolymer
Volym (metrisk) Tja 250μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 70μ L
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ultralåg bindning
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
Kvantitet 20-pack
RNase fri Ja