Läs mer
InSphero Akura™ Tiltbart stativ
Produktkod. 17927232
Change view
Håller:
Mikroplattor (standard)
Produktkod. Håller
17927232 Mikroplattor (standard)
1 options
Produktkod. 17927232 Leverantör InSphero Leverantörsnummer CSAG11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    534.14 SEK / Paket med 1
    Save 42.86 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil lutning av Akura™ Mikroplatta för förbättrad enhetlig sfäroid.
De Akura™ Tilting Stand håller bekvämt brunnsplattor i en vinkel på 30 grader under cellaggregation vilket förbättrar sfäroid/organoid enhetlighet.
  • Förbättrad sfäroidlikformighet genom lutning av Akura™ 96/384 Sfäroida plattor och riktade celler till kanten av brunnen för effektiv aggregering.
  • Säker stapling av upp till 4 plattor för parallell sfäroid/organoidbildning
  • Inkubator säker och återanvändbar genom enkel rengöring och sterilisering.
  • Ett stativ, individuellt förpackat, tillverkat av anodiserad aluminium, icke-steril.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Mikroplattor (standard)
Material Aluminium
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
För användning med (applikation) Cellkultur
För användning med (utrustning) Akura Mikroplatta
Storlek 132 x 45 x 93 mm
Längd (metrisk) 132 mm
Produkttyp Låda för mikroplattor
Höjd (metrisk) 93 mm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 45 mm