Läs mer
AL 082D06, MedChemExpress
Beskrivning
AL 082D06 is a selective, nonsteroidal glucocorticoid receptor (GR) antagonist with Ki of 210 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AL 082D06 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 256925-03-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24ClN3O2 |
| Synonym | D06 D-06 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.5 mg/mL (18.30 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=[N+](C1=CC=C(Cl)C(C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=C(N(C)C)C=C3)=C1)[O-] |
| Visa mer |