Läs mer
Ebro Electronic™ AL 104 batteriset
Produktkod. 11341583
Change view
För användning med (utrustning):
EBI 10, EBI 100
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11341583 EBI 10, EBI 100 Varje
1 options
Produktkod. 11341583 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 11000118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2044.39 SEK
    1958.52 SEK / Paket med 1
    Save 85.87 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
För EBI 12 + EBI 16 Består av 3 batterier
Beställningsinfo
ForUseWithEquipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Litiumbatteri
Batterityp SL-550
Modell AL 104
Material Litiumtionylklorid
För användning med (utrustning) EBI 10, EBI 100
Spänning 3.6 V