Läs mer
Al-23-båt, L1: 124 mm, L2: 106 mm, B1: 23 mm, B2: 19 mm, H: 13 mm, B: 3 mm, Vol.: 10,3, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Al-23 Boat |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Form | Boat |