Läs mer
Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall), O.D.: 1.1mm, I.D.: 0.6mm, Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
200mm
300mm
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Al-23 Insulating Tube |
| Namnnotering | Both ends open (Thin Wall) |
| Kvantitet | 300 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido