Läs mer
Al-23 Multibore Insulating Tube, O. D.: 8mm, Two 1.6mm Bores, Thermo Scientific™
Kvantitet:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Förpackningsstorlek:
1060mm
1460mm
205mm
2060mm
275mm
380mm
560mm
770mm
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Al-23 Multibore Insulating Tube |
| Namnnotering | Two bores |
| Kvantitet | 2060 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu