Läs mer
Al-23 rektangulär platta, L x B: 50 x 25 mm, tjocklek: 4 mm, Thermo Scientific™
Produktkod. 15406105
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15406105
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033155.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Al-23 Rectangular Plate
Kvantitet 1 Ea.
Form Plate