Läs mer
Al-23 rund skiva med hål, ytterdiameter: 40 mm, tjocklek: 6 mm, håldiameter: 8 mm, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426095
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15426095
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033140.KF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Al-23 Round Disc With Hole
Kvantitet 1 Pc.
Form Disc